Drukuj
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR6064-1G OR6064-500MG
APOSOR6064-1GEA 1620 PLN
APOSOR6064-1G APOSOR6064-500MG
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile
Formuła: C₂₁H₁₅NO
Temp. topnienia: 100…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00231979
Numer CAS: 338791-77-8