Drukuj
2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR6063-1G OR6063-500MG
APOSOR6063-1GEA 1620 PLN
APOSOR6063-1G APOSOR6063-500MG
2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile
Formuła: C₂₁H₁₅NO
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00231976
Numer CAS: 127667-32-7