Geranyl acetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR6044-25G
OR6044-100G
APOSOR6044-25GEA
465
PLN
APOSOR6044-25G
APOSOR6044-100G
Geranyl acetate 98%
Formuła:
C₁₂H₂₀O₂ Temp. Wrzenia: 138 °C/25mmHg Gęstość: 0,916 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015037 Numer CAS: 105-87-3 |