Drukuj
Farnezol (mieszanina izomerów) 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6039-25G OR6039-100G
APOSOR6039-25GEA 0 PLN
APOSOR6039-25G APOSOR6039-100G
Farnezol (mieszanina izomerów) 95%
Farnezol (mieszanina izomerów)
Formuła: C₁₅H₂₆O
Temp. Wrzenia: 149 °C/4mmHg
Gęstość: 0,886 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002918
Numer CAS: 4602-84-0
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS,III