Drukuj
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
OR6030-100G OR6030-25G
APOSOR6030-100GEA 464 PLN
APOSOR6030-100G APOSOR6030-25G
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Formuła: C₈H₆ClNO
Temp. Wrzenia: 149…150 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 45…49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00031535
Numer CAS: 3598-13-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III