Drukuj
2-Ethylfuran
Dostawca: Apollo Scientific
OR6028-10G OR6028-25G
APOSOR6028-10GEA 248 PLN
APOSOR6028-10G APOSOR6028-25G
2-Ethylfuran
2-Ethylfuran
Formuła: C₆H₈O
Temp. Wrzenia: 92…93 °C/768mmHg
Gęstość: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003259
Numer CAS: 3208-16-0