Drukuj
2,4-Dichlorothiazole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR60252-25G OR60252-100G OR60252-5G
APOSOR60252-25GEA 174 PLN
APOSOR60252-25G APOSOR60252-100G APOSOR60252-5G
2,4-Dichlorothiazole 99%
Formuła: C₃HCl₂NS
Temp. Wrzenia: 184 °C
Temp. topnienia: 44 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08691358
Numer CAS: 4175-76-2