Drukuj
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)hydratropic Acid, 2-(4-(Bromomethyl)phenyl)propanoic acid
OR60242-100G OR60242-25G
APOSOR60242-100GEA 2220 PLN
APOSOR60242-100G APOSOR60242-25G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Formuła: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243.10 g/mol
Temp. topnienia: 126…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093445
Numer CAS: 111128-12-2
Jednostka: 1759
ADR: 8 II