Drukuj
8-Bromo-1-octene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR60222-25G OR60222-5G
APOSOR60222-25GEA 586 PLN
APOSOR60222-25G APOSOR60222-5G
8-Bromo-1-octene 98%
8-Bromo-1-octene
Formuła: C₈H₁₅Br
Temp. Wrzenia: 92 °C/24mmHg
Gęstość: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000275
Numer CAS: 2695-48-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-268-4