Drukuj
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR60208-100G OR60208-25G OR60208-500G
APOSOR60208-100GEA 131 PLN
APOSOR60208-100G APOSOR60208-25G APOSOR60208-500G
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide 95%
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide
Formuła: C₁₄H₈N₂O₄
Temp. topnienia: 198…201 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022569
Numer CAS: 3006-93-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II