Drukuj
Oxetan-3-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Hydroxyoxetane
OR60206-1G OR60206-5G OR60206-25G
APOSOR60206-1GEA 110 PLN
APOSOR60206-1G APOSOR60206-5G APOSOR60206-25G
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Formuła: C₃H₆O₂
Temp. Wrzenia: 67…70 °C/8mmHg
Gęstość: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09056790
Numer CAS: 7748-36-9