Drukuj
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyl 2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 2-(Aminomethyl)pyrrolidine, N1-BOC protected
OR60204-10G OR60204-25G OR60204-5G
APOSOR60204-10GEA 911 PLN
APOSOR60204-10G APOSOR60204-25G APOSOR60204-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
Gęstość: 1,014 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01317793
Numer CAS: 177911-87-4
Jednostka: 2735
ADR: 8,III