Drukuj
Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR60193-25G OR60193-5G OR60193-100G
APOSOR60193-25GEA 363 PLN
APOSOR60193-25G APOSOR60193-5G APOSOR60193-100G
Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Pyrrole-2-carbonitrile
Formuła: C₅H₄N₂
Temp. Wrzenia: 92…94 °C/2mmHg
Gęstość: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00234061
Numer CAS: 4513-94-4
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III