Drukuj
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR60175-1G OR60175-250MG OR60175-500MG OR60175-5G
APOSOR60175-1GEA 458 PLN
APOSOR60175-1G APOSOR60175-250MG APOSOR60175-500MG APOSOR60175-5G
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 117 °C
Temp. Zapłonu: 29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16622267
Numer CAS: 4359-46-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-435-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III