Drukuj
trans-4-Decenal
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6017-5G OR6017-1G
APOSOR6017-5GEA 255 PLN
APOSOR6017-5G APOSOR6017-1G
trans-4-Decenal
trans-4-Decenal
Formuła: C₁₀H₁₈O
Temp. Wrzenia: 80 °C/4mmHg
Gęstość: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065447
Numer CAS: 65405-70-1
Numer WE (dawny EINECS): 265-741-6