Drukuj
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR60165-1G OR60165-5G
APOSOR60165-1GEA 0 PLN
APOSOR60165-1G APOSOR60165-5G
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid 98%
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid
Formuła: C₆H₇NO₃
Temp. topnienia: 101…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863539
Numer CAS: 19668-85-0