Drukuj
Kwas 1-hydroksy-2-naftoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
OR60129-100G OR60129-250G OR60129-5G OR60129-500G
APOSOR60129-100GEA 124 PLN
APOSOR60129-100G APOSOR60129-250G APOSOR60129-5G APOSOR60129-500G
Kwas 1-hydroksy-2-naftoesowy
Kwas 1-hydroksy-2-naftoesowy
Formuła: C₁₁H₈O₃
MW: 188.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 375
Temp. topnienia: 195…200 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003960
Numer CAS: 86-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-674-0
Klasyfikacja Merck : 13,04859