Drukuj
p-Krezol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Krezol, 4-Hydroksytoluen, 4-Metylofenol, p-Metylofenol, p-Hydroksytoluen
OR6012-1KG OR6012-5KG OR6012-25G OR6012-250G
APOSOR6012-1KGEA 435 PLN
APOSOR6012-1KG APOSOR6012-5KG APOSOR6012-25G APOSOR6012-250G
p-Krezol 99%
p-Krezol
Formuła: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 202 °C
Temp. topnienia: 32…34 °C
Gęstość: 1.034 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002376
Numer CAS: 106-44-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-398-6
Jednostka: 3455
ADR: 6.1+8 II
Klasyfikacja Merck : 13,02604