Drukuj
Cyclobutylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR60086-5G OR60086-1G
APOSOR60086-5GEA 1100 PLN
APOSOR60086-5G APOSOR60086-1G
Cyclobutylboronic acid
Cyclobutylboronic acid
Formuła: C₄H₉BO₂
MW: 99.9241 g/mol
Temp. topnienia: 118…123 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06798108
Numer CAS: 849052-26-2