Drukuj
Isoquinoline-6-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR60070-1G OR60070-5G OR60070-10G
APOSOR60070-1GEA 110 PLN
APOSOR60070-1G APOSOR60070-5G APOSOR60070-10G
Isoquinoline-6-amine 97%
Isoquinoline-6-amine
Formuła: C₉H₈N₂
Temp. topnienia: 214…216 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114862
Numer CAS: 23687-26-5