Drukuj
kwas kapronowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Hexanoic acid
OR6007-100G OR6007-500G OR6007-25G
APOSOR6007-100GEA 348 PLN
APOSOR6007-100G APOSOR6007-500G APOSOR6007-25G
kwas kapronowy 99%
kwas kapronowy
Formuła: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 202…203 °C
Temp. topnienia: –3 °C
Temp. Zapłonu: 102
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004421
Numer CAS: 142-62-1
Klasyfikacja Merck : 13,01765