Drukuj
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR60069-1G OR60069-250MG
APOSOR60069-1GEA 1350 PLN
APOSOR60069-1G APOSOR60069-250MG
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Formuła: C₆H₅Br₂N
MW: 250.92 g/mol
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08276299
Numer CAS: 94446-97-6