Drukuj
5-Nitro-2-picoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR60065-1G OR60065-25G OR60065-5G
APOSOR60065-1GEA 108 PLN
APOSOR60065-1G APOSOR60065-25G APOSOR60065-5G
5-Nitro-2-picoline 95%
5-Nitro-2-picoline
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 107…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114179
Numer CAS: 21203-68-9