Drukuj
1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR60064-1G OR60064-10G OR60064-5G
APOSOR60064-1GEA 145 PLN
APOSOR60064-1G APOSOR60064-10G APOSOR60064-5G
1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formuła: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Temp. topnienia: 222…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06804572
Numer CAS: 677304-69-7