Drukuj
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR60062-1G OR60062-5G
APOSOR60062-1GEA 116 PLN
APOSOR60062-1G APOSOR60062-5G
1H-Indazole-5-carboxylic acid
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₈H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 318…322 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06804570
Numer CAS: 61700-61-6