Drukuj
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Methyl-2(methylsulphanyl)pyrimidine
OR60031-25G OR60031-5G
APOSOR60031-25GEA 702 PLN
APOSOR60031-25G APOSOR60031-5G
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formuła: C₆H₈N₂S
Gęstość: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023242
Numer CAS: 14001-63-9