Drukuj
2-Acetylo-5-metylofuran
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6003-100G OR6003-500G
APOSOR6003-100GEA 644 PLN
APOSOR6003-100G APOSOR6003-500G
2-Acetylo-5-metylofuran
2-Acetylo-5-metylofuran
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 100…101 °C/25mmHg
Gęstość: 1,066 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003243
Numer CAS: 1193-79-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-779-1