Drukuj
2-Amino-4-phenylphenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-4-hydroxybiphenyl, 3-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-ol
OR60002-1G OR60002-250MG
APOSOR60002-1GEA 168 PLN
APOSOR60002-1G APOSOR60002-250MG
2-Amino-4-phenylphenol 98%
2-Amino-4-phenylphenol
Formuła: C₁₂H₁₁NO
MW: 185.2200 g/mol
Temp. topnienia: 198…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059187
Numer CAS: 1134-36-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-484-8