Drukuj
6-Amino-2,4-xylenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR60001-1G OR60001-5G
APOSOR60001-1GEA 211 PLN
APOSOR60001-1G APOSOR60001-5G
6-Amino-2,4-xylenol 98%
6-Amino-2,4-xylenol
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. topnienia: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007691
Numer CAS: 41458-65-5