Drukuj
(R)-(-)-sec-Butyloamina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-(-)-2-Aminobutan
OR59999-1G OR59999-250MG OR59999-5G
APOSOR59999-1GEA 691 PLN
APOSOR59999-1G APOSOR59999-250MG APOSOR59999-5G
(R)-(-)-sec-Butyloamina
(R)-(-)-sec-Butyloamina
Formuła: C₄H₁₁N
Temp. Wrzenia: 63 °C
Gęstość: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –19 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064416
Numer CAS: 13250-12-9
Jednostka: 2733
ADR: 3+8,II