Drukuj
Cyclobutylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR59991-25G OR59991-5G OR59991-100G OR59991-1G
APOSOR59991-25GEA 1160 PLN
APOSOR59991-25G APOSOR59991-5G APOSOR59991-100G APOSOR59991-1G
Cyclobutylamine
Cyclobutylamine
Formuła: C₄H₉N
Temp. Wrzenia: 81…83 °C
Gęstość: 0,833 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001328
Numer CAS: 2516-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 219-736-0
Jednostka: 2733
ADR: 3+8,II