Drukuj
Glyoxal dimethyl acetal 60% in aqueous solution
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethoxyacetaldehyde, 2,2-Dimethoxyacetaldehyde, Dimethoxyethanal
OR59985-100G OR59985-500G OR59985-5G
APOSOR59985-100GEA 400 PLN
APOSOR59985-100G APOSOR59985-500G APOSOR59985-5G
Glyoxal dimethyl acetal 60% in aqueous solution
Glyoxal dimethyl acetal
Formuła: OHCCH(OCH₃)₂
MW: 104.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100…102 °C/759mmHg
Gęstość: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134410
Numer CAS: 51673-84-8