Drukuj
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR59982-1G OR59982-5G
APOSOR59982-1GEA 574 PLN
APOSOR59982-1G APOSOR59982-5G
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Formuła: C₅H₉ClO₃
Temp. Wrzenia: 71…75 °C/10mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02094014
Numer CAS: 16024-55-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II