Drukuj
Chlorek 3-bromobenzoilu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR59972-25G OR59972-5G
APOSOR59972-25GEA 203 PLN
APOSOR59972-25G APOSOR59972-5G
Chlorek 3-bromobenzoilu
Chlorek 3-bromobenzoilu
Formuła: C₇H₄BrClO
Temp. Wrzenia: 247…251 °C
Gęstość: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000669
Numer CAS: 1711-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-978-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,III