Drukuj
Fumaric acid monomethyl ester
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (E)-4-methoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monomethyl Fumarate, Fumaric acid monomethyl ester, Methyl Hydrogen Fumarate
OR59971-100G OR59971-25G
APOSOR59971-100GEA 305 PLN
APOSOR59971-100G APOSOR59971-25G
Fumaric acid monomethyl ester
Fumaric acid monomethyl ester
Formuła: C₅H₆O₄
MW: 130.1 g/mol
Temp. topnienia: 143…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063174
Numer CAS: 2756-87-8