Drukuj
Ethyl glyoxylate 50% in toluene, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR59968-100G OR59968-500G OR59968-25G
APOSOR59968-100GEA 290 PLN
APOSOR59968-100G APOSOR59968-500G APOSOR59968-25G
Ethyl glyoxylate 50% in toluene, Technical Grade
Ethyl glyoxylate
Formuła: C₄H₆O₃
Temp. Wrzenia: 110 °C
Gęstość: 1,003 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044009
Numer CAS: 924-44-7
Jednostka: 1294
ADR: 3,II