Drukuj
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl (diphenylmethylenamino)acetate, Ethyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate
OR59938-25G OR59938-5G OR59938-100G
APOSOR59938-25GEA 110 PLN
APOSOR59938-25G APOSOR59938-5G APOSOR59938-100G
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Formuła: C₁₇H₁₇NO₂
MW: 267.32 g/mol
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010590
Numer CAS: 69555-14-2