Drukuj
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyde
OR59937-5G OR59937-10G
APOSOR59937-5GEA 580 PLN
APOSOR59937-5G APOSOR59937-10G
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Formuła: C₉H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 177…180 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 67…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010442
Numer CAS: 29865-90-5