Drukuj
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine
OR59932-1G OR59932-5G OR59932-250MG
APOSOR59932-1GEA 2180 PLN
APOSOR59932-1G APOSOR59932-5G APOSOR59932-250MG
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine
Formuła: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187.25 g/mol
Temp. topnienia: 90.5…91.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06617944
Numer CAS: 883291-45-0