Drukuj
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki) free radical
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TEMPO
OR59926-100G OR59926-25G OR59926-500G
APOSOR59926-100GEA 232 PLN
APOSOR59926-100G APOSOR59926-25G APOSOR59926-500G
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki) free radical
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki)
Formuła: C₉H₁₈NO
Temp. topnienia: 36…40 °C
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009599
Numer CAS: 2564-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-888-8
Jednostka: 3263
ADR: 8,II