Drukuj
neokuproina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
OR59924-100G OR59924-25G OR59924-5G
APOSOR59924-100GEA 2100 PLN
APOSOR59924-100G APOSOR59924-25G APOSOR59924-5G
neokuproina 98%
neokuproina
Formuła: C₁₄H₁₂N₂
MW: 208.26 g/mol
Temp. topnienia: 159 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004973
Numer CAS: 484-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-601-9
Klasyfikacja Merck : 13,06477