Drukuj
Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
OR59915-10G OR59915-25G
APOSOR59915-10GEA 385 PLN
APOSOR59915-10G APOSOR59915-25G
Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Diethyl ethylidenemalonate
Formuła: C₉H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 115…118 °C/17mmHg
Gęstość: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009145
Numer CAS: 1462-12-0