Drukuj
2,6-Dichloro-p-benzochinon 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR59912-1G OR59912-5G
APOSOR59912-1GEA 0 PLN
APOSOR59912-1G APOSOR59912-5G
2,6-Dichloro-p-benzochinon 95%
2,6-Dichloro-p-benzochinon
Formuła: C₆H₂Cl₂O₂
Temp. topnienia: 122…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037159
Numer CAS: 697-91-6