Drukuj
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
OR59907-1G OR59907-5G
APOSOR59907-1GEA 522 PLN
APOSOR59907-1G APOSOR59907-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₅H₂₂BNO₃
Temp. topnienia: 90…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05863907
Numer CAS: 832114-07-5