Drukuj
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59905-10G OR59905-50G
APOSOR59905-10GEA 673 PLN
APOSOR59905-10G APOSOR59905-50G
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Formuła: C₁₂H₁₉O₄P
Temp. Wrzenia: 136…138 °C/0,7mmHg
Gęstość: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015662
Numer CAS: 1145-93-3