Drukuj
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(P-Toluenesulphonyl)imidazole, 1-Tosylimidazole
OR59904-5G OR59904-100G OR59904-25G OR59904-500G
APOSOR59904-5GEA 73.1 PLN
APOSOR59904-5G APOSOR59904-100G APOSOR59904-25G APOSOR59904-500G
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O₂S
MW: 222.26 g/mol
Temp. topnienia: 76…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005285
Numer CAS: 2232-08-8