Drukuj
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59885-100G OR59885-500G
APOSOR59885-100GEA 580 PLN
APOSOR59885-100G APOSOR59885-500G
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Formuła: C₃H₅KOS₂
Temp. topnienia: 210 °C
Gęstość: 1,558 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004931
Numer CAS: 140-89-6
Jednostka: 3342
ADR: 4.2,III