Drukuj
Kwas 4-hydroksyfenylooctowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5988-100G OR5988-500G OR5988-1KG
APOSOR5988-100GEA 179 PLN
APOSOR5988-100G APOSOR5988-500G APOSOR5988-1KG
Kwas 4-hydroksyfenylooctowy 98%
Kwas 4-hydroksyfenylooctowy
Formuła: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Temp. topnienia: 149…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004347
Numer CAS: 156-38-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-851-3