Drukuj
Kwas (2-hydroksyfenylo)octowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5987-25G OR5987-100G OR5987-500G
APOSOR5987-25GEA 110 PLN
APOSOR5987-25G APOSOR5987-100G APOSOR5987-500G
Kwas (2-hydroksyfenylo)octowy 98%
Kwas (2-hydroksyfenylo)octowy
Formuła: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Temp. topnienia: 145…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004323
Numer CAS: 614-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-393-2