Drukuj
Azetidine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59858-1G OR59858-25G OR59858-5G
APOSOR59858-1GEA 247 PLN
APOSOR59858-1G APOSOR59858-25G APOSOR59858-5G
Azetidine hydrochloride 95%
Azetidine hydrochloride
Formuła: C₃H₈ClN
Temp. topnienia: 300 °C
Temp. Zapłonu: 152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191762
Numer CAS: 36520-39-5